Principaux documents
AMBH95E08104
Ambeed, Inc.
2-(m-Tolyl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-methylphenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-9-3-2-4-10(7-9)11-8-12-5-6-13-11/h2-4,7,11-13H,5-6,8H2,1H3
Clé InChI
HGRYPWVHQPPINF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/776269-51-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :