Principaux documents
AMBH95E07FDA
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.5
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-bromo-3-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-8-2-1-6-4-9(11)12-5-7(6)3-8/h1-5H
Clé InChI
GPICPAIKTJPYEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1029720-65-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements