Principaux documents
AMBH93EDD019
Ambeed, Inc.
7-Methoxynaphthalen-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-methoxy-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h2-7H,12H2,1H3
Clé InChI
PYPBAWHTDYSLKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5302-79-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :