Principaux documents
AMBH93E4C9BA
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-2-7-6-8-3-5-9(6)4-1/h3,5H,1-2,4H2,(H,7,8)
Clé InChI
VCZBRPRKZKPDQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67139-22-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :