Principaux documents
AMBH93E4C965
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-((2-hydroxyethyl)sulfonyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-hydroxyethyl)sulfonyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO5S/c1-10(2,3)16-9(13)11-6-8(7-11)17(14,15)5-4-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
AIYSARHJAXEYGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1648864-55-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements