Principaux documents
AMBH93E4C7D7
Ambeed, Inc.
4-Benzyl 1-tert-butyl 2-oxopiperazine-1,4-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.37
Numéro MDL:
Iupac Name
4-benzyl 1-(tert-butyl) 2-oxopiperazine-1,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22N2O5/c1-17(2,3)24-16(22)19-10-9-18(11-14(19)20)15(21)23-12-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,9-12H2,1-3H3
Clé InChI
ZDJQTZMJNLNEGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228675-25-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :