Principaux documents
AMBH93E4C648
Ambeed, Inc.
Dimethyl 2,2'-thiodiacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dimethyl 2,2'-thiodiacetate
Inchi Code
1S/C6H10O4S/c1-9-5(7)3-11-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ZQUQLLPRRJVUES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16002-29-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16002-29-2.html