AMBH93E4C5C8
Ambeed, Inc.
2,2'-((Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(methylene))diphenol
About This Item
Iupac Name
2-[({2-[(2-hydroxybenzyl)amino]ethyl}amino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C16H20N2O2/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20/h1-8,17-20H,9-12H2
Clé InChI
MLFXJCXPSODAIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :