Principaux documents
AMBH93E4C4A7
Ambeed, Inc.
Ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-2-11-6(10)5-7-3-4-8-9-5/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
BSPOWIFCNQWLIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6498-02-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements