Principaux documents
AMBH93E4C439
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(piperidin-3-yl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-(3-piperidinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-16-13(15)11-6-4-10(5-7-11)12-3-2-8-14-9-12/h4-7,12,14H,2-3,8-9H2,1H3
Clé InChI
SHHWLICMWCGOCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/927801-30-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :