Principaux documents
AMBH93E4C2F4
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.42
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Inchi Code
1S/C4HBrClFN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
Clé InChI
YPZWYHNOTNPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1441422-22-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1441422-22-5.html