Principaux documents
AMBH93E4C2E2
Ambeed, Inc.
Heptadecanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.47
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
heptadecanamide
Inchi Code
1S/C17H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H2,18,19)
Clé InChI
REEPJBYQLCWOAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25844-13-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements