Principaux documents
AMBH93E4C1E0
Ambeed, Inc.
1,3-Bis(2-methylphenyl)propane-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3-bis(2-methylphenyl)-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C17H16O2/c1-12-7-3-5-9-14(12)16(18)11-17(19)15-10-6-4-8-13(15)2/h3-10H,11H2,1-2H3
Clé InChI
ATKAXTJKEOYCOI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847500-51-0.html
Synonym
1,3-Di-o-tolylpropane-1,3-dione
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :