Principaux documents
AMBH93D5382C
Ambeed, Inc.
(4-(2H-Tetrazol-5-yl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(2H-tetraazol-5-yl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
Clé InChI
DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179942-55-3.html