Principaux documents
AMBH93D537B7
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-methylquinoxaline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-methylquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c1-6-2-3-7-8(4-6)11-5-9(10)12-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
MDDZKKIHTFOAEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55687-00-8.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/55687-00-8.html