Principaux documents
AMBH93D53766
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.07
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c1-12-8-3-2-7(4-5-11)9(10)6-8/h2-3,6H,4H2,1H3
Clé InChI
HGIMMKGDPPDRTN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66916-98-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :