Principaux documents
AMBH93D53741
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(2)13-10-5-8(6-12)3-4-9(10)11/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
OYJUUYKZFWNVGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1236365-81-3.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :