AMBH93D53661
Ambeed, Inc.
2-Iodo-1,4-dimethoxybenzene
About This Item
Iupac Name
2-iodo-1,4-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H9IO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
WCFRWOHBOPQTBY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :