Principaux documents
AMBH93D5363A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(5-bromopyridin-3-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl (5-bromo-3-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-2-13-9(12)4-7-3-8(10)6-11-5-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
Clé InChI
NKTQZLOIRUPOCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847375-33-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements