Principaux documents
AMBH93D53639
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(3-iodobenzoyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.26
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-iodobenzoyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21IN2O3/c1-16(2,3)22-15(21)19-9-7-18(8-10-19)14(20)12-5-4-6-13(17)11-12/h4-6,11H,7-10H2,1-3H3
Clé InChI
DYWUNSKOZOZBCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/838845-52-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :