Principaux documents
AMBH93D535D9
Ambeed, Inc.
8-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.93
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H3BrF3IN2/c9-5-1-4(8(10,11)12)3-15-6(13)2-14-7(5)15/h1-3H
Clé InChI
LLXJUNMIVIACER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2384795-34-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements