Principaux documents
AMBH93D534EC
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(2,2-dimethylpiperidin-4-yl)acetate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.75
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(2,2-dimethylpiperidin-4-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2.ClH/c1-4-14-10(13)7-9-5-6-12-11(2,3)8-9;/h9,12H,4-8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
RCMAJVJVLAXDLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104094-97-5.html
Synonym
Ethyl 2-(2,2-dimethylpiperidin-4-yl)acetate hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :