Principaux documents
AMBH6FD84612
Ambeed, Inc.
3-Cyano-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-cyano-5-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)7-2-5(4-10)1-6(9)3-7/h1-3H
Clé InChI
ZQEROTOETXELJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261644-49-8.html
Synonym
3-Cyano-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1261644-49-8.html