Principaux documents
AMBH6FD8419E
Ambeed, Inc.
1-(5-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.02
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrF3N3/c7-3-1-4(6(8,9)10)5(13-11)12-2-3/h1-2H,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
XCIFBROMZAGYAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1374652-48-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :