Principaux documents
AMBH6FD7F796
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-13-8-4-2-3-7(5-8)11-9(12)6-10/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
JJNAIBJFYFWTIA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17641-08-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements