Principaux documents
AMBH6FD7F6B8
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c1-9(2)15(10(3)4)13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
ZRHGXOKPARSBQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79606-46-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :