Principaux documents
AMBH6FD7F665
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)5-2-7-8(12-3-5)6(10)4-11-7/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
LDGVRYPZAQTQPW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190312-64-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :