Principaux documents
AMBH6FD7F63D
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-5-methylpyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-5-methyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c1-3-2-4(9)6(8)10-5(3)7/h2H,9H2,1H3
Clé InChI
OWYDPZWYAJXJAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58596-89-7.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :