Principaux documents
AMBH58176B2A
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.03
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrFN2O/c9-4-1-5(10)8-6(2-4)11-12-7(8)3-13/h1-3H,(H,11,12)
Clé InChI
XRQSLXPHWKSPTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885520-72-9.html
Synonym
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885520-72-9.html