Principaux documents
AMBH58176AFD
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-N-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-N-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H7FN4O/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(15)13-14-5-11-12-6-14/h1-6H,(H,13,15)
Clé InChI
QNLTTXQVAMGCIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/331434-05-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :