Principaux documents
AMBH58176AE5
Ambeed, Inc.
5-(Dimethylamino)pentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(dimethylamino)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-8(2)6-4-3-5-7(9)10/h3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
UYZSNVLEDLCWGU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89855-60-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements