Principaux documents
AMBH58176AC9
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.05
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-9-6-3-2-5(8)4-7(6)10(11)12/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
IFTUKVAJYOQKRS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53484-26-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :