Principaux documents
AMBH58176A8C
Ambeed, Inc.
Methyl 5-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.57
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 5-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H4ClF3N2O2/c1-15-6(14)3-2-12-5(8)4(13-3)7(9,10)11/h2H,1H3
Clé InChI
HIYPYTSNHTXCOD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1688685-61-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1688685-61-1.html