Principaux documents
AMBH581769DD
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.06
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2/c1-3-12-7(11)6-9-4(2)5(8)10-6/h3H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
QEJIHIQCNQSAQY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1171125-20-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements