Principaux documents
AMBH58176988
Ambeed, Inc.
5-(Trifluoromethoxy)picolinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.11
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(trifluoromethoxy)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H3F3N2O/c8-7(9,10)13-6-2-1-5(3-11)12-4-6/h1-2,4H
Clé InChI
DTRQAIRWABWMJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206978-22-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1206978-22-4.html