Principaux documents
AMBH58176981
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-ethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-2-12-10(8-13)7-9-5-3-4-6-11(9)12/h3-8H,2H2,1H3
Clé InChI
RSPBMMVLDZQYKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40913-43-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40913-43-7.html