Principaux documents
AMBH5817667B
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-nitro-1H-indole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-6-nitro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-3-5(11(12)13)4-8-6(7)1-2-10-8/h1-4,10H
Clé InChI
BVXHHQBPXSUJPE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885520-47-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements