Principaux documents
AMBH580649A9
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
FZERNAIKPVSQHU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6436-60-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements