Principaux documents
AMBH580647D3
Ambeed, Inc.
1,3-Dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-11-8-4-3-7(6-13)5-9(8)12(2)10(11)14/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
PFRNWHRHGONGPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55241-49-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :