Principaux documents
AMBH580647A9
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-13-10-5-4-8(7-12-10)9-3-2-6-11-9/h4-5,7,9,11H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
UPHRHXBEESDMCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/185510-44-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/185510-44-5.html