Principaux documents
AMBH580645EA
Ambeed, Inc.
(5-Bromo-2-chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.55
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(5-bromo-2-chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrClFO/c14-9-3-6-12(15)11(7-9)13(17)8-1-4-10(16)5-2-8/h1-7H
Clé InChI
LVILQFKAGQFQEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915095-85-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :