Documents
AMBH580645DC
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-methylnicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.03
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c1-4-2-6(8)10-7(9)5(4)3-11/h2-3H,1H3
Clé InChI
SRHRJWIUZARPIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91591-70-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91591-70-7.html