Principaux documents
AMBH5806447F
Ambeed, Inc.
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.23
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[3-(dimethylamino)propyl]acrylamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)
Clé InChI
ADTJPOBHAXXXFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3845-76-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :