Principaux documents
AMBH580643DB
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-amino-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14N2O4S/c1-3-20-14(17)11-8(2)12(21-13(11)15)9-4-6-10(7-5-9)16(18)19/h4-7H,3,15H2,1-2H3
Clé InChI
CXRJNUVDWUINBY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174072-89-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/174072-89-0.html