Principaux documents
AMBH580643C0
Ambeed, Inc.
(3-Methoxy-2-methylphenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-methoxy-2-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-7-8(6-10)4-3-5-9(7)11-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Clé InChI
CRKISCPFEDTNCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33797-34-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements