Principaux documents
AMBH58064354
Ambeed, Inc.
Furan-2,5-dicarbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2,5-furandicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2N2O/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2H
Clé InChI
KCSYJHQYWTYFCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58491-62-6.html
Pictogrammes
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/58491-62-6.html