Principaux documents
AMBH47A8ECAC
Ambeed, Inc.
(6-Chloro-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.56
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(6-chloro-2-fluoro-3-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2
Clé InChI
LLSPCHCQVHEEMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Gray to Pale-yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227509-94-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1227509-94-5.html