Principaux documents
AMBH47A3D841
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.96
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4,11-12H,(H,9,10)
Clé InChI
DPSPGIZCHXNPRZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1246761-84-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements