Principaux documents
AMBH324ABD8B
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-5-nitropyridin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methoxy-5-nitro-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c1-12-6-2-4(7)5(3-8-6)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
Clé InChI
YVXWVLIBEUMASB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127356-38-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements