Principaux documents
AMBH324ABD41
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-hydroxynicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromo-2-hydroxynicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-4(3-9)6(10)8-5/h1-3H,(H,8,10)
Clé InChI
SZDHHKVTOUVAHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1289118-74-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements